Merck
26580
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleric acid
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
5-Chloropentanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
Beilstein:
1745183
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
5-Chlorovaleric acid was used to derivatize L-hydroxyproline for the synthesis of haptens HP1 and HP2. These haptens were used in the preparation of antibodies against L-hydroxyproline.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Li L Wang et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 48(1), 9-15 (2012-10-04)
China's government has prohibited the addition of simply hydrolyzed animal protein from solid leather waste into milk. The objective of this study was to produce a monoclonal antibody against L-hydroxyproline, a special amino acid in hydrolyzed animal protein. L-hydroxyproline was