Fontos dokumentumok
389579
δ-Valerolactone
technical grade
Szinonimák:
delta-Valerolactone, Tetrahydro-2H-2-pyranone
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
szennyeződések
<25% polymer
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
226-229 °C (lit.)
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
sűrűség
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1CCCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It can also be used as a starting material in the synthesis of (+)-guadinomic acid , sodium δ-hydroxyvalerate , methyl δ-hydroxyvalerate , and 5-hydroxyvaleraldehyde.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?