Fontos dokumentumok
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
Szinonimák:
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
218-185-3
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (acidimetric)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp
38-41 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >112 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup