Merck
C29835
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyric acid
99%
Szinonimák:
4-Chlorobutanoic acid, 4-Chlorobutyrate
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.55
Beilstein:
1700264
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
196 °C/22 mmHg (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
sűrűség
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Application in hydrophilic fluorescent nanozymes: </strong>4-Chlorobutyric acid is used in the synthesis of Mn2+:CsPbCl3@SiO2 yolk shell nanoparticles (YSNPs) through the SN2 reaction with oleylamine (OAm). This reaction yields a zwitterionic ligand that facilitates the dispersion of YSNPs in water (Wang et al., 2024).</li>
</ul>
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Michele Dei Cas et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1154, 121982-121982 (2020-08-31)
Short and medium fatty acids derived from either dietary sources, gut microbiota, and liver production might play a role in the modulation of metabolism and inflammation. The outcome of different autoimmune or inflammatory diseases could be related to microbiota composition