Merck
125245
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleroyl chloride
96%
Szinonimák:
5-Chloropentanoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.02
Beilstein:
1745182
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-Chlorovaleroyl chloride is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
Alkalmazás
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of the acylating agent on the selectivity of anion-exchange resins and separation efficiency.
Kas'yanova TN, et al.
Moscow University Chemistry Bulletin, 62(5), 286-289 (2007)
Liya Tang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 53(3), 309-314 (2010-05-05)
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) is commonly used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates, active ingredients, as well as other specialty chemicals. It is critical to monitor the impurities present in 5-CVC as they may have a direct