Merck
109274
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
92%
Szinonimák:
(±)-2-Chloropropionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHClCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.52
Beilstein:
1720259
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39050312
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
4 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
92%
törésmutató
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
170-190 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(S)-2-Chloropropionic acid is the building block for the synthesis of aryloxyphenoxypropionic acid herbicides. 2-Chloropropionic acid is the raw material for production of pesticides, dyestuffs and agro- and forest chemicals.
Alkalmazás
  • 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.
  • It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.
  • It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.
Biokémiai/fiziológiai hatások
2-Chloropropionic acid on oral administration induces necrosis of granule cell layer of rat cerebellum.
Egyéb megjegyzések
Contains 2,2-dichloropropionic acid
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A facile and ?Green? synthesis of 2-substituted benzimidazoles.
Srinivas K and Dubey P K
Der Chemica Sinica, 5(2), 114-117 (2014)
Synthesis of a new chitin derivative,(1-carboxyethyl) chitosan.
Shigemasa Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(8), 623-624 (1995)
Synthesis of well-defined cyclic poly (N-isopropylacrylamide) via click chemistry and its unique thermal phase transition behavior.
Xu J, et al.
Macromolecules, 40(25), 9103-9110 (2007)
Asymmetric reduction of 2-chloroacrylic acid to (S)-2-chloropropionic acid by a novel reductase from Burkholderia sp. WS.
Kurata A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(18), 2837-2839 (2004)
E A Lock et al.
Archives of toxicology, 74(12), 783-788 (2001-04-18)
L-2-Chloropropionic acid (L-2-CPA) selectively damages the cerebellum in adult rats. The rat cerebellum continues to develop postnatally during the first 4 weeks of life. In this study we examined the neurotoxic effect on rats of increasing postnatal age. Daily oral