Fontos dokumentumok
402923
Chloroacetic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Monochloroacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.26 (vs air)
gőznyomás
0.75 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0%
Forma
solid
szennyeződések
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
izzítási maradék
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?