Merck
C73001
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleronitrile
98%
Szinonimák:
5-Chloropentanenitrile
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.58
Beilstein:
1742079
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCC#N
InChI
1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)