Merck
775444
Sigma-Aldrich
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphine
97%
Szinonimák:
Tripyrrolidinophosphine, Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine, Tris(pyrrolidino)phosphine, Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H24N3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.31
Beilstein:
1343311
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Monodentate P-donor ligand.
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
209.8 °F
Lobbanási pont (C)
98.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine substituted diiron dithiolate related to iron-only hydrogenase active site: Synthesis, characterization and electrochemical properties
Hou, J., et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 4633-4640 (2006)
Xianbin Yang et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1214-1220 (2012-04-20)
Chemically synthesized small interfering RNAs (siRNAs) have been widely used to identify gene function and hold great potential in providing a new class of therapeutics. Chemical modifications are desired for therapeutic applications to improve siRNA efficacy. Appropriately protected ribonucleoside-3'-yl S-[β-(benzoylmercapto)ethyl]pyrrolidino-thiophosphoramidite