Fontos dokumentumok
260150
Glyoxylic acid solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
50 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4149
sűrűség
1.342 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as reducing agent in electroless copper depositions by free-formaldehyde method
- in synthesis of new chelating agent, 2-(2-((2-hydroxybenzyl)amino)ethylamino)-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid (DCHA)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)