Fontos dokumentumok
8.04107
Sigma-Aldrich
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
Szinonimák:
Glyoxylic acid monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H2O3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.04 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
206-058-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
mp
46.7 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup