Fontos dokumentumok
128465
Glyoxal solution
40 wt. % in H2O
Szinonimák:
Ethanedial, Oxalaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
18 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
545 °F
koncentráció
40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4087
oldhatóság
water: soluble(lit.)
sűrűség
1.265 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?