Merck
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CCH4O2
Molekulatömeg:
61.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
koncentráció
0.1 M in water
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)