Merck
108871
Sigma-Aldrich
4-Chloro-o-phenylenediamine
97%
Szinonimák:
4-Chloro-1,2-diaminobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.59
Beilstein:
508472
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
eCl@ss:
39030501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Undergoes cyclizations and cyclocondensations to form benzimidazoles.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7016-7016 (1993)
4-Chloro-o-phenylenediamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 101-102 (2011-08-19)
Oz Malkesman et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 15(8), 1135-1148 (2011-09-13)
Research suggests that dysfunctional glutamatergic signalling may contribute to depression, a debilitating mood disorder affecting millions of individuals worldwide. Ketamine, a N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist, exerts rapid antidepressant effects in approximately 70% of patients. Glutamate evokes the release of D-serine
Synthesis, 446-446 (1992)
F Staedtler et al.
Mutation research, 430(1), 121-130 (1999-12-11)
The monocyclic aromatic amine 4-chloro-o-phenylenediamine (4-C-o-PDA), a known mutagen and mouse hepatocarcinogen, was tested for its in vivo mutagenic potential in the Big Blue transgenic mouse assay system. Genomic DNA was isolated from liver tissue of control and treated animals