Fontos dokumentumok
06367
Sodium β-hydroxypyruvate hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Szinonimák:
β-Hydroxypyruvic acid sodium salt, 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid sodium salt
Teszt
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
szennyeződések
~1 mol water
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(C([O-])=O)=O.O.[Na+]
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3