Fontos dokumentumok
259926
Itaconic anhydride
95%
Szinonimák:
2-Methylenesuccinic anhydride
Teszt
95%
form
solid
bp
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
mp
66-68 °C (lit.)
SMILES string
C=C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... FNTA(2339) , PGGT1B(5229)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.