Merck
592498
Sigma-Aldrich
Dimethyl itaconate
99%
Szinonimák:
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.15
Beilstein:
386674
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Teszt
99%
Forma
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl itaconate can be synthesized via esterification of itaconic acid.
Alkalmazás
Dimethyl itaconate can be used for the rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation of (S)-dimethyl-2-methylsuccinate and (R)-methyl succinic acid dimethyl ester.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?New ferrocenyl ligands with broad applications in asymmetric catalysis?
Lotz M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(24), 4708-4711 (2002)
"Catalytic asymmetric hydrogenation of dimethyl itaconate with trans-chelating chiral diphosphine ligands TRAP-rhodium complexes"
Kuwano R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6(10), 2521- 2526 (1995)
?Modification of poly(propylene) through grafting with dimethyl
itaconate in solution?
Yazdani-Pedram M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(11), 2495- 2500 (1998)
Yepin Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(17), e1907769-e1907769 (2020-03-10)
Intrinsically, detrimental defects accumulating at the surface and grain boundaries limit both the performance and stability of perovskite solar cells. Small molecules and bulkier polymers with functional groups are utilized to passivate these ionic defects but usually suffer from volatility
Vittoria Chimisso et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(41), 13413-13420 (2019-10-05)
Poly(N-vinylcaprolactam-co-itaconate) (P(VCL-co-IADME) microgels were synthesized varying the molar ratio between VCL and IADME via free radical precipitation polymerization in the presence of quaternary ammonium surfactant. In order to determine the effect of the divalent metal ions on the structure and