Fontos dokumentumok
109533
Dimethyl itaconate
97%
Szinonimák:
2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester
Teszt
97%
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?