Merck
476196
Sigma-Aldrich
Dibutyl itaconate
96%
Szinonimák:
Di(n -butyl) itaconate, Dibutyl itaconate, 2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.31
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dibutyl itaconate (DBI) is an itaconate ester that can be prepared by an itaconic acid precursor.
Alkalmazás
DBI is a monomer that can be copolymerized with pyridine groups to form nanocomposites for the development of bio-based elastomers. Copolymerization of DBI with acrylated epoxidized soya oil (AESO) can produce a thermoset material which finds potential applications in the modification of fatty acids.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
276.8 °F
Lobbanási pont (C)
136 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Esterification of itaconic acid using Ln~ SO42-/TiO2-SiO2 (Ln= La3+, Ce4+, Sm3+) as catalysts.
Li Lu, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 368, 24-30 (2013)
Design and synthesis by redox polymerization of a bio-based carboxylic elastomer for green tire.
Zhou X, et al.
Science China: Chemistry, 58(10), 1561-1569 (2015)
Design and preparation of natural layered silicate/bio-based elastomer nanocomposites with improved dispersion and interfacial interaction.
Qiao H, et al.
Polymer, 79, 1-11 (2015)
Properties of thermosets derived from chemically modified triglycerides and bio-based comonomers.
Beach ES, et al.
Applied Sciences, 3(4), 684-693 (2013)