Fontos dokumentumok
93598
Itaconic acid
analytical standard
Szinonimák:
Methylenesuccinic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1472 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
mp
165-168 °C (lit.)
sűrűség
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)