Fontos dokumentumok
I29204
Itaconic acid
≥99%
Szinonimák:
Methylenesuccinic acid
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
1472 °F
mp
165-168 °C (lit.)
sűrűség
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a comonomer in the polymerization of polyacrylonitrile (PAN) to promote the thermo-oxidative stabilization of polymer.
- In combination with acrylamide to form (poly[acrylamide-co-(itaconicacid)]) to synthesize biodegradable superabsorbent polymers.
- To synthesize biobased polyester composite in fabric industry.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.