Fontos dokumentumok
C82604
Citraconic acid
98%
Szinonimák:
Methylmaleic acid
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
88-94 °C (lit.)
SMILES string
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)