Fontos dokumentumok
226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Szinonimák:
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?