Merck
110094
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyraldehyde
≥92%
Szinonimák:
2-Ethylbutanal
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
1209330
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥92%
Minőségi szint
Teszt
≥92%
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CCC(CC)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-6(4-2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNNGUFMVYQJGTD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Ethylbutyraldehyde reacts with cyclohexanecarbaldehyde to form homoallylic alcohols.
Alkalmazás
2-Ethylbutyraldehyde has been used in the preparation of aldoximes using aqueous hydroxylamine.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Controlling Selectivity in the Consecutive Reaction Network of Aldoxime Hydrogenation to Primary Amines.
Gebauer-Henke E, et al. et al.
Synthesis, 102 null
Highly diastereoselective reactions using masked allylic zinc reagents.
Jones P and Knochel P.
Chemical Communications (Cambridge, England), 21, 2407-2408 (1998)
Noa T Sorbara et al.
Organic & biomolecular chemistry, 17(37), 8618-8627 (2019-09-19)
A rational approach that may be applied to a broad class of enzyme-catalyzed reactions to design enzyme inhibitors affords a powerful strategy, facilitating the development of drugs and/or molecular probes of enzyme mechanisms. A strategy for the development of substrate-product
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to