Merck
359904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyraldehyde
95%
Szinonimák:
3,3-Dimethylbutanal, tert-Butylacetaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
Beilstein:
1735829
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
sűrűség
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
LIN H and LIN J.
Fine and Specialty Chemicals / Jing Xi Yu Zhuan Yong Hua Xue Pin, 15, 005-005 (2005)
A convenient synthesis of 3, 3-dimethylbutyraldehyde.
Guo Z, et al.
Synthetic Communications, 31(21), 3395-3399 (2001)
Synlett, 2548-2548 (2006)
Preparation of 3, 3-Dimethylbutyraldehyde [J].
Guo-qin CHEN, et al.
Journal of Xiamen University (Natural Science), 4, 021-021 (2009)