Fontos dokumentumok
205605
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
form
solid
bp
183-185 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIZKLZKLNKQFGB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)