Merck
251852
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isothiocyanate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CNCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
bp
30-32 °C/10 mmHg (lit.)
mp
10.5-11.5 °C (lit.)
sűrűség
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
SMILES string
CC(C)(C)N=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Adsorption of tert-butyl isothiocyanate at the Ge (100) surface was studied using multiple internal reflection FTIR spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and density functional theory modeling.
Alkalmazás
tert-Butyl isothiocyanate has been used to modify the pore size of top layer of heterostructured surface mounted metal-organic frameworks.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reaction of tert -butyl isocyanate and tert-butyl isothiocyanate at the Ge (100)- 2? 1 Surface.
Loscutoff PW, et al.
Surface Science, 604(19), 1791-1799 (2010)
Min Tu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(45), 16029-16035 (2013-08-10)
Heterostructured surface mounted metal-organic frameworks (SURMOFs) [Cu2(NH2-bdc)2(dabco)] (B) on top of [Cu2(bdc)2(dabco)] (A) were deposited on pyridyl-terminated Au covered QCM substrate using a step-by-step liquid phase epitaxial growth method. Sequentially, the pore size of the top layer [Cu2(NH2-bdc)2(dabco)] (B) was
E Fontana et al.
Current drug metabolism, 6(5), 413-454 (2005-10-27)
The inhibition of human cytochrome P450s (CYPs) is one of the most common mechanisms which can lead to drug-drug interactions. The inhibition of CYPs can be reversible (competitive or non-competitive) or irreversible. Irreversible inhibition usually derives from activation of a