Merck
B89205
Sigma-Aldrich
tert-Butylamine
98%
Szinonimák:
TBA, 2-Amino-2-methylpropane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
Beilstein:
605267
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
100
300
gőznyomás
5.7 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
716 °F
robbanási határérték
9.8 %
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
sűrűség
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
tert-Butylamine is an organic chemical compound used as an intermediate in the synthesis of sulfenamides.
Alkalmazás
tert-Butylamine (TBA) can be used in the following applications:
  • It is an effective solvent for the removal of surfactants such as PVP and capping agents such as KBr from the nanoparticle surface.
  • Mixed complexes of platinum, amino acid and TBA show potent anti-tumor activities.
  • It is an effective base for the aziridination of 2-arylethenyl(diphenyl)sulfonium salt to form the corresponding N-tert-butylaziridine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-36.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Antitumor complexes of platinum with carrier molecules. 3. Cytotoxicity of some platinum amino acid complexes against cisplatin-sensitive and resistant L1210 leukemia cells.
Colombo A, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 125(1), L1-L3 (1986)
Copper-Catalyzed Formation of Sulfur?Nitrogen Bonds by Dehydrocoupling of Thiols with Amines
Taniguchi N
European Journal of Organic Chemistry (2010)
Removal of surfactant and capping agent from Pd nanocubes (Pd-NCs) using tert-butylamine: its effect on electrochemical characteristics.
Naresh N, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(30), 8553-8559 (2013)
Antitumor complexes of platinum with carrier molecules. 2 [1]. Mixed complexes of amino acids and tert-butylamine.
Bersanetti E, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 93(4), 167-172 (1984)
A convenient method for the synthesis of 2-arylaziridines from styrene derivatives via 2-arylethenyl (diphenyl) sulfonium salts.
Matsuo J I, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32(4), 392-393 (2003)