Fontos dokumentumok
252492
Benzyl isothiocyanate
98%
Szinonimák:
Benzyl mustard oil, Isothiocyanotaomethylbenzene
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.601 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N
- -benzylthioureas by reacting with various amines.
- N-benzyl-O-alkyl carbamates by treating with long-chain alcohols.
- 3-mercapto-1,2,4-triazole building block by reacting with formylhydrazine via acyl thiosemicarbazide intermediate formation.
- S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F
Lobbanási pont (C)
106 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?