Merck
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium dodecacarbonyl
98%
Szinonimák:
Osmium carbonyl, tri-Osmium dodecacarbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Os3(CO)12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
906.81
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: osmium
reagent type: catalyst
mp
224 °C (lit.)
SMILES string
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)