Merck
209066
Sigma-Aldrich
Osmium(III) chloride hydrate
Szinonimák:
Osmium trichloride hydrate, Osmium(3+) trichloride hydrate, Trichloroosmium hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
OsCl3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.59 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: osmium
SMILES string
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes, useful starting materials and catalysts.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aracama, M.
Inorganic Chemistry, 30, 288-288 (1991)
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII