Merck
209090
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroosmate(IV)
technical grade
Szinonimák:
Osmium potassium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
K2OsCl6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
481.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade:
technical grade
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
mp
600 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)