Merck
544922
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroosmate(IV)
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2OsCl6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
439.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
170 °C (subl.) (lit.)
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water