Merck
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidium dodecacarbonyl
98%
Szinonimák:
Iridium carbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Ir4(CO)12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1104.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98%
Forma:
powder
oldhatóság:
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iridium
mp
195 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.