Merck
398594
Sigma-Aldrich
Osmium(III) chloride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Osmium chloride, Osmium trichloride
About This Item
Lineáris képlet:
OsCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: osmium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Os/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAIHPMFLFVHDIN-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C Kavitha et al.
Royal Society open science, 4(9), 170353-170353 (2017-10-11)
Reduced graphene oxide-osmium (rGO-Os) hybrid nano dendtrites have been prepared by simple liquid/liquid interface method for the first time. The method involves the introduction of phase-transfered metal organic precursor in toluene phase and GO dispersion in the aqueous phase along
Yan Feng et al.
Scientific reports, 5, 16219-16219 (2015-11-19)
Mastery over the structure of nanoparticles might be an effective way to enhance their performance for a given application. Herein we demonstrate the design of cage-bell nanostructures to enhance the methanol tolerance of platinum (Pt) nanoparticles while remaining their catalytic