Fontos dokumentumok
245267
Manganese(0) carbonyl
98%
Szinonimák:
Decacarbonyl dimanganese(0), Dimanganese(0) decacarbonyl
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
154 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare Ni2–xMnxP nanoparticles to fabricate a catalyst for electrochemical oxygen evolution reaction(OER).
- To fabricate an ultra-sensitive manganese doped MoS2 electrochemical dopamine sensor via modified chemical vapor deposition(CVD) method.
- As a reducing agent to synthesize Pt-Co electrocatalyst for oxygen reduction reactions in fuel cells. Mn and CO atoms produced during decomposition acts as reducing and surface structure guiding agents respectively.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.