Fontos dokumentumok
202142
Cesium bromide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium monobromide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
636 °C (lit.)
sűrűség
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize cesium lead bromide nanoparticles by the ultrasonic bath method.
- To fabricate inorganic perovskite material such as (CsPbBr3), for solar cells.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.