Fontos dokumentumok
245003
Dirhenium decacarbonyl
98%
Szinonimák:
Rhenium carbonyl
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[ReH].[ReH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Re nanoparticles via pulsed-laser decomposition.
- Amide functionalized Re(I) based dinuclear metallacycles that can selectively inhibit certain cancer cells.
- Twisted ultrathin rhenium disulfide nanoribbons encapsulated in single-walled carbon nanotubes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?