Merck
245976
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine
99%
Szinonimák:
2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H29N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.42
Beilstein:
1620027
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
bp
115-120 °C/20 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDOFMGSESVXXQI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4,6-Tri-tert-butylpyridine was used in the synthesis of indole triflones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
[Naming of a child].
Y Endo
Josanpu zasshi = The Japanese journal for midwife, 32(1), 55-55 (1978-01-01)