Fontos dokumentumok
142387
2,4,6-Trimethylpyridine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4,6-Trimethylpyridine can undergo oxidation with potassium permanganate to form 2,4,6-pyridinetricarboxylic acid.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?