Fontos dokumentumok
249505
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
98%
Szinonimák:
2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylpyridine, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Ditert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine
Teszt
98%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.4763 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to dark yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVHZEKKZMFRULH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis of 1,2-dihydro-2-silanaphthalene derivatives
- as base in PtCl4-catalyzed cyclization reactions of homopropargyl azide derivatives
- diastereoselective synthesis of β-thiomannopyranosides
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?