Merck
246530
Sigma-Aldrich
Ethyl trifluoromethanesulfonate
99%
Szinonimák:
Ethyl 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, Ethyl triflate, Ethyl trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO2OC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.13
Beilstein:
1770746
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.336 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
sűrűség
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl trifluoromethanesulfonate (EtOTf) is a useful reagent used in organic synthesis that can be used to introduce an ethyl group into a variety of compounds. EtOTf is also a good leaving group, which makes it useful in a variety of other reactions, such as nucleophilic substitutions and eliminations.
Alkalmazás
Ethyl trifluoromethanesulfonate can be used as a precursor to prepare ionic liquids with triflate anions. It is reacted with a selected amine in the presence of a base, resulting in the formation of the desired ionic liquid with a triflate anion.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)