Fontos dokumentumok
223778
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
97%
Szinonimák:
1,3,5-Tri-t-butylbenzene, 1,3,5-Tris(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3,5-Tris(tert-butyl)benzene, 1,3,5-Tritert-butylbenzene
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
solid
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)