Fontos dokumentumok
27690
2,4,6-Trimethylpyridine
puriss. p.a., 99% (GC)
Szinonimák:
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
99% (GC)
form
liquid
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.1%
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In solid-phase peptide synthesis.
- To synthesize trichloro(2,4,6-trimethylpyridine) Au(III) complex by reacting with HAuCl4.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?