Fontos dokumentumok
245917
Pentafluoropropionic acid
97%
Szinonimák:
Perfluoropropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~5.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~40 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.284 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
sűrűség
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRMSQVBRUNSOJL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?