Merck
290920
Sigma-Aldrich
Ethyl pentafluoropropionate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C2F5CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.301 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
sűrűség
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F5O2/c1-2-12-3(11)4(6,7)5(8,9)10/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl pentafluoropropionate has been used:
  • as pentafluoroethyl source in the direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5)
  • in the synthesis of C-6 substituted fluoroalkenyl 2,4-dimethoxypyrimidine derivative
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and structural characterization of the C-6 fluoroalkylated pyrimidine derivatives.
Kristafor S, et al.
Journal of Molecular Structure, 923(1), 19-23 (2009)
Hiroki Serizawa et al.
Organic letters, 16(13), 3456-3459 (2014-06-14)
The direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5) from a cuprate reagent and ethyl pentafluoropropionate as one of the most economical and useful pentafluoroethyl sources was accomplished. The advantages of this method are; all the reagents employed are low-cost and operationally