Fontos dokumentumok
68542
Perfluoropentanoic acid
analytical standard
Szinonimák:
Nonafluorovaleric acid, PFAS, Nonafluoropentanoic acid, Perfluoropentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.294 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
sűrűség
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.