Fontos dokumentumok
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
Szinonimák:
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3HF5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
207-021-6
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
52 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
bp
96-97 °C/984 hPa
sűrűség
1.57 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3