Merck
498203
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoropropionic acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.333 (lit.)
bp
145 °C/746 mmHg (lit.)
mp
9.7 °C (lit.)
sűrűség
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)CC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,3,3-Trifluoropropionic acid may be used in the synthesis of:
  • 2,2,2-trifluoroethyl 3,3,3-trifluoroprionate
  • ethyl 3,3,3-trifluoroprionate
  • N-trifluoropropionyl-D-mannosamine
  • 3,3,3-trifluoropropanoyl chloride
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
198.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92.22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bi-phobic cellulose fibers derivatives via surface trifluoropropanoylation.
Cunha AG, et al.
Langmuir, 23(21), 10801-10806 (2007)
Synthesis of ethyl 3,3,3-trifluoropropionate from 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene.
Inoue M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 167, 135-138 (2014)
Bifan Chen et al.
Analytical chemistry, 91(18), 11661-11669 (2019-08-24)
Antibody-drug conjugates (ADCs) are designed to combine the target specificity of monoclonal antibodies and potent cytotoxin drugs to achieve better therapeutic outcomes. Comprehensive evaluation of the quality attributes of ADCs is critical for drug development but remains challenging due to
Yanbin Pan et al.
Carbohydrate research, 339(12), 2091-2100 (2004-07-29)
N-Acetyl-D-neuraminic acid (NeuNAc) aldolase is an important enzyme for the metabolic engineering of cell-surface NeuNAc using chemically modified D-mannosamines. To explore the optimal substrates for this application, eight N-acyl derivatives of D-mannosamine were prepared, and their accessibility to NeuNAc aldolase
157 nm Resist Materials: A Progress Report.
Chiba T, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 13(4), 657-664 (2000)