Merck
242934
Sigma-Aldrich
Ethyl iodoacetate
98%
Szinonimák:
Ethyl 2-iodoacetate, Ethyl monoiodoacetate, Iodoacetic acid ethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
ICH2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.00
Beilstein:
741934
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
sűrűség
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CI
InChI
1S/C4H7IO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl iodoacetate, also known as iodoacetic acid ethyl ester, serves as an alkylating agent and a radical precursor in organic synthesis. It is also commonly used as a lachrymatory agent.
Alkalmazás
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
François Brucelle et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6245-6252 (2013-06-01)
The preparation of trans-2,3-disubstituted indolines from 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade using ethyl iodoacetate and triethylborane is described. Further lactamization afforded substituted benzopyrrolizidinones with excellent diastereomeric ratios. The radical cascade/lactamization sequence was efficiently applied to the synthesis of